Learn More
3M™ Respiradores de partículas Aura™ FFP1-FFP3
Código de producto. 16684912
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP1
FFP2
FFP3
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Factor de protección asignado (APF):
4
10
20
Modelo:
9310, 3-panel
9312, 3-panel
9320, 3-panel
9322+ P2 con válvula, 3-panel
9322+, 3-panel
9330+ P3, 3-panel
9330, 3-panel
9332+ P3 con válvula, 3-panel
PF9312, 3-panel
PF9320., 3-panel
PF9322, 3-panel
PF9332, 3-panel
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 120
paquete de 20
paquete de 240
paquete de 330
paquete de 440
paquete de 5
Código de producto. 16684912
Marca: 3M™ 7000088730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El respirador de partículas Aura™ de 3M™ proporciona protección respiratoria con un diseño de 3 paneles planos plegables, baja resistencia respiratoria y un panel superior grabado y esculpido que puede ayudar a reducir el empañamiento de las gafas.
Con un diseño exclusivo de tres paneles para mayor comodidad y facilidad de comunicación.Las mascarillas de partículas 3M™ Aura™ de la serie 9300 abarcan una amplia gama de aplicaciones que requieren protección FFP1, FFP2 y FFP3.
  • Envasadas individualmente para evitar la contaminación
  • Tejido de cubierta suave en el panel interior que garantiza una mayor comodidad
  • Ligera y plegable
  • Diademas tensadas de manera uniforme para aliviar la presión de la correa
  • Válvula Cool-Flow de posicionamiento central que reduce la acumulación de calor y facilita la respiración con aire más frío
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 10
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE conforme a EN 149:2001A1:2009
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Certificaciones (EN) EN 149:2001 + A1:2009
Color Blanco
Design Type Pliegue plano
Desechables Sí
Tipo de filtro FFP2
Material Polipropileno
Tipo de producto Respirador para partículas de uso general
Tamaño One Size
Con válvula de exhalación Sí
Material de la capa de filtración Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Agricultura, mantenimiento de limpieza, demolición
Sin látex Sí
Material de la correa de la cabeza Poliisopreno
Modelo 9322+ P2 con válvula, 3-panel
Material de la pieza nasal Aluminio, poliuretano
Tipo de pieza nasal Esculpido
Tipo de empaquetado Individually Packaged
Cantidad 330/paq.
Resistente a Polvos y vapores en una gran variedad de aplicaciones industriales y otras situaciones de trabajo
Forma Copa
Esterilidad No estéril
Strap Attachment Type Colour-coded Headband, Blue
FDA Cleared Surgical Mask No