Learn More
3M™ Mascarilla para partículas 3M™ Aura™ 06900+Gen3
Presentamos la nueva mascarilla para partículas 3M™ Aura™ 06900+Gen3.
43.78€ - 88.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D |
---|---|
Tipo de producto | Pliegue plano |
Con válvula de exhalación | Sí |
Cantidad | 10/Pk. |
Longitud (métrico) | 242 mm |
Descripción
- Nueva válvula 3M™ Cool Flow™ Comfort. Se abre fácilmente, lo que permite que el aire exhalado salga para una mayor comodidad y transpirabilidad (solo en algunos modelos)
- Medio de filtrado avanzado de electretos (AEM) 3M, un medio de filtrado de alto rendimiento diseñado para facilitar la respiración a través de él
- El original panel triple de diseño plegable se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara. Suministrado en envase individual
- Las innovadoras pestañas en los paneles superiores e inferiores de la mascarilla facilitan la apertura de la mascarilla para simplificar el posicionamiento y los ajustes en la cara
- Bandas para la cabeza trenzadas ofrecen una mayor durabilidad sin comprometer la comodidad del usuario. Con codificación por colores para identificar fácilmente el nivel de protección
- Clip nasal integrado, espuma suave para la nariz y un panel superior en relieve y modelado ayudan a reducir el empañamiento de las gafas y ofrecen una mejor compatibilidad con las gafas de seguridad 3M
Especificaciones
CE Approved; EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D | |
Sí | |
242 mm | |
212 mm |
Pliegue plano | |
10/Pk. | |
87 mm | |
304 g |