Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™
Click to view available options
:
Model: 9332+Gen3-SP
Description
- El original diseño plegable de tres paneles se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
- La nueva válvula de confort 3M™ Cool Flow™ permite que escape un mayor porcentaje de aire caliente exhalado, lo que ayuda a aumentar su comodidad. (en comparación con el modelo equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
- El material de electretos avanzado de 3M (filtro) ayuda a respirar más fácilmente
- Las innovadoras pestañas en los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
- Las bandas trenzadas están codificadas por colores (azul para FFP2) para una identificación rápida y fácil
- Fácil de guardar con diseño plegable y envoltorio individual
- Protección respiratoria FFP2 (FPN 12) para entornos de trabajo peligrosos
- Disponible en paquetes estándar (20 por caja) o paquetes pequeños (5 por caja)
- Hecho en el Reino Unido
Specifications
Specifications
| Factor de protección asignado (APF) | 20 |
| Certificaciones/conformidad | EN 149 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE Approved |
| Certificaciones (EN) | EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D |
| Color | Red |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | FFP3 |
| Material | Advanced Electret Media |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction