Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™, serie 9300+Gen3
Código de producto. 16250262
Change view
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP2
FFP3
Factor de protección asignado (APF):
10
20
Con válvula de exhalación:
No
Sí
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
20/paq.
330/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
paquete de 330
paquete de 40
paquete de 5
Código de producto. Tipo de filtro Factor de protección asignado (APF) Con válvula de exhalación Cantidad unitSize
16250262 FFP2 10 No 5/paq. paquete de 5
16260262 FFP2 10 Sí 5/paq. paquete de 5
17817603 FFP2 10 Sí 1/paq. paquete de 40
16270262 FFP3 20 Sí 5/paq. paquete de 5
16220262 FFP3 20 Sí 10/paq. paquete de 10
16200262 FFP2 10 Sí 10/paq. paquete de 10
16290252 FFP2 10 No 20/paq. paquete de 20
16210262 FFP3 20 No 20/paq. paquete de 20
16230262 FFP2 10 Sí 330/paq. paquete de 330
16240262 FFP3 20 Sí 330/paq. paquete de 330
10 options
Código de producto. 16250262
Marca: 3M™ 7100138121
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La mascarilla de partículas Aura™ 9300+Gen3 es la siguiente generación del mascarillas 3M Aura: Protección FFP combinada con el diseño original de 3 paneles de plegado plano.
  • El diseño original de 3 paneles de plegado plano se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
  • El medio de filtro avanzado Electret 3M permite respirar más fácilmente
  • Las innovadoras pestañas de los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
  • Las cintas trenzadas están codificadas por colores para una identificación rápida y sencilla
  • El panel superior esculpido se adapta a la nariz y al contorno de la cara para un sellado eficaz
  • El panel superior con relieve reduce el empañamiento de las gafas
  • Fácil de guardar con diseño de plegado plano y envasado individualmente
  • Protección respiratoria en entornos de trabajo peligrosos
  • Fabricado en el Reino Unido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Factor de protección asignado (APF) 10
Certificaciones/conformidad Con aprobación CE
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved
Color Blanco
Design Type Flat-fold
Desechables Single-use
Tipo de filtro FFP2
Material Polypropylene
Tipo de producto Pliegue plano
Tamaño Estándar
Con válvula de exhalación No
Sin látex No
Material de la correa de la cabeza Polyisoprene
Modelo 9320+Gen3, Flat-fold
Alivio del olor molesto Hasta 12 x TLV
Cantidad 5/paq.
Esterilidad Non-sterile
Longitud (métrico) 243 mm
Anchura (métrico) 80 mm
Altura (métrico) 69 mm
Peso (métrico) 110 g
FDA Cleared Surgical Mask No