Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™, serie 9300+Gen3
Descripción
- El original diseño plegable de tres paneles se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
- La nueva válvula de confort 3M™ Cool Flow™ permite que escape un mayor porcentaje de aire caliente exhalado, lo que ayuda a aumentar su comodidad. (en comparación con el modelo equivalente 3M™ Aura™ 9300+)
- El material de electretos avanzado de 3M (filtro) ayuda a respirar más fácilmente
- Las innovadoras pestañas en los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
- Las bandas trenzadas están codificadas por colores (azul para FFP2) para una identificación rápida y fácil
- Fácil de guardar con diseño plegable y envoltorio individual
- Protección respiratoria FFP2 (FPN 12) para entornos de trabajo peligrosos
- Disponible en paquetes estándar (20 por caja) o paquetes pequeños (5 por caja)
- Hecho en el Reino Unido
Especificaciones
Especificaciones
| Factor de protección asignado (APF) | 10 |
| Certificaciones/conformidad | EN 149 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved |
| Color | Azul |
| Design Type | Pliegue plano |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de filtro | FFP2 |
| Material | Polypropylene |
| Tipo de producto | Respirador para partículas de uso general |
| Tamaño | Standard |
| Mostrar más |