Learn More
3M™ Mascarilla de partículas Aura™, serie 9300+Gen3
La mascarilla de partículas Aura™ 9300+Gen3 es la siguiente generación del mascarillas 3M Aura: Protección FFP combinada con el diseño original de 3 paneles de plegado plano.
13.04€ - 2547.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved |
---|---|
Color | Blanco |
Design Type | Flat-fold |
Desechables | Single-use |
Material | Polypropylene |
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Factor de protección asignado (APF) | Con válvula de exhalación | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de filtro | Factor de protección asignado (APF) | Con válvula de exhalación | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16260262
|
3M™
7100138120 |
FFP2 | 10 | Sí | 5/Pk. | N/A | ||||||
17817603
|
3M™
7100138120 |
FFP2 | 10 | Sí | 1/Pk. |
209.00€
paquete de 40 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16250262
|
3M™
7100138121 |
FFP2 | 10 | No | 5/Pk. | N/A | ||||||
16270262
|
3M™
7100138357 |
FFP3 | 20 | Sí | 5/Pk. | N/A | ||||||
16220262
|
3M™
7100134314 |
FFP3 | 20 | Sí | 10/paq. |
106.61€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16200262
|
3M™
7100134313 |
FFP2 | 10 | Sí | 10/paq. |
57.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16290252
|
3M™
7100134298 |
FFP2 | 10 | No | 20/Pk. | N/A | ||||||
16210262
|
3M™
7100134311 |
FFP3 | 20 | No | 20/Pk. | N/A | ||||||
16230262
|
3M™
7100139467 |
FFP2 | 10 | Sí | 330/Pk. | N/A | ||||||
16240262
|
3M™
7100138716 |
FFP3 | 20 | Sí | 330/Pk. | N/A | ||||||
Descripción
- El diseño original de 3 paneles de plegado plano se adapta a una amplia variedad de formas y tamaños de cara
- El medio de filtro avanzado Electret 3M permite respirar más fácilmente
- Las innovadoras pestañas de los paneles superior e inferior simplifican la colocación y el ajuste
- Las cintas trenzadas están codificadas por colores para una identificación rápida y sencilla
- El panel superior esculpido se adapta a la nariz y al contorno de la cara para un sellado eficaz
- El panel superior con relieve reduce el empañamiento de las gafas
- Fácil de guardar con diseño de plegado plano y envasado individualmente
- Protección respiratoria en entornos de trabajo peligrosos
- Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
EN 149:2001 + A1:2009, CE Approved | |
Flat-fold | |
Polypropylene | |
Estándar | |
Non-sterile | |
No |
Blanco | |
Single-use | |
Pliegue plano | |
Polyisoprene | |
9322+Gen3, Flat-fold |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
3M™ Mascarilla de partículas Aura™, serie 9300+Gen3