Learn More
3M™ Respirador de partículas Aura™, Serie 9400
Código de producto. p-8006555
Click to view available options
Tipo de filtro:
FFP2
FFP3
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 12932505
Marca: 3M™ 7000088835
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Ligero y plegable. El respirador de partículas 3M Aura utiliza un exclusivo diseño de tres paneles para ofrecer mayor comodidad y facilitar la comunicación.
  • Proporcionan una protección fiable y cómoda frente a una amplia variedad de peligros desechables en suspensión en el aire
  • Minimizan los riesgos de contaminación para los procesos de producción de alimentos o farmacéuticos
  • Fabricado sin grapas o pequeñas piezas desmontables
  • La opción de válvula de exhalación Cool Flow™ facilita una eliminación eficaz del calor y la humedad se acumula para un uso más cómodo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 149:2001 + A1:2009
Color Azul
Tipo de filtro FFP2
Con válvula de exhalación Sí
Eficacia de filtro FFP2 NR D con válvula 10 × WEL
Para utilizar con (aplicación) Exposición a partículas aéreas con más polvo y partículas de líquidos no volátiles
Incluye Válvula de exhalación Cool Flow™
Material de la correa de la cabeza Elastómero termoplástico
Material de la pieza nasal Aluminio
Resistente a Polvo en suspensión en el aire y partículas líquidas no volátiles
Esterilidad Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No