Learn More
AUT1, MedChemExpress
Código de producto. 16471137
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16471137
Marca: Medchem Express HY117639
MedChemExpress AUT1 is a Kv3 potassium channel modulator, with pEC50s of 5.33 and 5.31 for human recombinant Kv3.1b and Kv3.2a, respectively, exhibits 10-fold lower potency at human recombinant Kv3.3 channel (pEC50, 4.5).
AUT1 is a Kv3 potassium channel modulator, with pEC50s of 5.33 and 5.31 for human recombinant Kv3.1b and Kv3.2a, respectively, exhibits 10-fold lower potency at human recombinant Kv3.3 channel (pEC50, 4.5).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AUT1
CAS 1311136-84-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (732.36 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(OC3=CC=C(C)C(OC)=C3)N=C2)C([C@@H](CC)N1)=O
Peso molecular (g/mol) 341.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 341.36
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.