Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs
Keystone Cleanroom Products Autoclavable 1422A Tyvek™ Mini-Muffs prevent dust and other particulates from entering orifices of any size
1855.00€ - 4010.00€
Especificaciones
Descripción | 1422A Tyvek™ |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | Certificado de conformidad (COC) |
Color | Blanco |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización por vapor |
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17740378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A03 |
De 0,5 pulg a 1 pulg. |
1855.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17750378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A04 |
De 1 pulg a 1,75 pulg. |
1855.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17760378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A05 |
De 1,75 pulg a 2,5 pulg. |
2120.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17770378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A07 |
De 2,5 pulg a 4 pulg. |
2425.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17780378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A08 |
De 3,5 pulg a 4,75 pulg. |
2575.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17790378
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A09 |
De 4 pulg a 5,5 pulg. |
2705.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17700388
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A12 |
De 5,5 pulg a 8 pulg. |
4010.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 24-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17710388
|
Keystone Cleanroom Products
MFT2A16 |
De 8 pulg a 12 pulg. |
2680.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conveniently covers flasks, beakers, containers, media bottles, valves, pipes and hoses
- Prevents dust and other particulate from entering orifices of any size
- Autoclavable - can be used during sterilization to reduce time consuming wrapping
- Breathable, while providing a superior barrier post sterilization
- Tyvek™ has the highest microbial barrier properties among all steam sterilization wrapping compatible materials
- Manufactured and packaged in a Controlled Cleanroom Environment
- Resists tearing and punctures
- Eliminates Autoclave Tape Residue
- Made from 1422A Tyvek Material
- Latex-free rubber
- Hydrophoic
- Lint-Free
Especificaciones
1422A Tyvek™ | |
Certificado de conformidad (COC) | |
Esterilización por vapor | |
Bolsa de polietileno sellada con calor |
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
Polietileno de alta densidad (HPDE) |