Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Estos sobres con ventilación de sellado automático tienen un orificio para colgar y despegar en forma de Chevron para colgar las sobres previamente esterilizadas con vapor en un aislador para la descontaminación VHP del embalaje exterior.
Marca: Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS0422HH
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
- Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
- Cierres separables sin fibra
- Alta claridad para la visibilidad del producto
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1,95 L | |
Sellado automático | |
Sí | |
Tyvek | |
203 μm | |
Vapor, EtO, radiación gamma, VHP | |
22 in | |
4 in |
66 oz | |
COC | |
Blanco | |
Aislador | |
No estéril | |
Sí | |
8 mil | |
56 cm | |
10 cm |
Título del producto
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores > Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores; certificaciones/cumplimiento: COC; capacidad (sistema imperial): 66 oz; capacidad (sistema métrico): 1,95 l; longitud (sistema imperial): 22 pulgadas; anchura (sistema imperial): 4 in
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido