Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
GREENER_CHOICE
Estos sobres con ventilación de sellado automático tienen un orificio para colgar y despegar en forma de Chevron para colgar las sobres previamente esterilizadas con vapor en un aislador para la descontaminación VHP del embalaje exterior.
Marca:  Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS1012HH
1953.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17726929
  • 2145.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 27-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
  • Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
  • Cierres separables sin fibra
  • Alta claridad para la visibilidad del producto
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
2,98 L
Sellado automático
Sí
Tyvek
203 μm
Vapor, EtO, radiación gamma, VHP
11 in
10 in
100,8 oz
COC
Blanco
Aislador
No estéril
Sí
8 mil
27,9 cm
25,4 cm