Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
GREENER_CHOICE
Estos sobres con ventilación de sellado automático tienen un orificio para colgar y despegar en forma de Chevron para colgar las sobres previamente esterilizadas con vapor en un aislador para la descontaminación VHP del embalaje exterior.
Marca:  Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS1822HH
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17726939
  • 4300.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
  • Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
  • Cierres separables sin fibra
  • Alta claridad para la visibilidad del producto
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
9,8 L
Sellado automático
Sí
Tyvek
203 μm
Vapor, EtO, radiación gamma, VHP
22 in
18 in
332,6 oz
COC
Blanco
Aislador
No estéril
Sí
8 mil
55,9 cm
45,7 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores > Autoclavable Breather Bag for Isolators; Certifications/Compliance: COC; Capacity (English): 332.6 oz.; Capacity (Metric): 9.8 L; Length (English): 22 in.; Width (English): 18 in.