Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
GREENER_CHOICE
Estos sobres con ventilación de sellado automático tienen un orificio para colgar y despegar en forma de Chevron para colgar las sobres previamente esterilizadas con vapor en un aislador para la descontaminación VHP del embalaje exterior.
Marca:  Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS0628HH
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17746919
  • 2405.00€ / paquete de 500
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
  • Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
  • Cierres separables sin fibra
  • Alta claridad para la visibilidad del producto
  • Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
  • Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
  • Funciona con selladores de banda continua y de pulso
  • Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
4,2 L
Sellado automático
Sí
Tyvek
203 μm
Vapor, EtO, radiación gamma, VHP
28 in
6 in
141 oz
COC
Blanco
Aislador
No estéril
Sí
8 mil
71,1 cm
15,2 cm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores > Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores; certificaciones/cumplimiento: COC; capacidad (sistema imperial): 141 oz; capacidad (sistema métrico): 4,2 l; longitud (sistema imperial): 28 pulgadas; anchura (sistema imperial): 6 in