Learn More
Keystone Cleanroom Products™ Bolsa con ventilación esterilizable en autoclave para aisladores
Estos sobres con ventilación de sellado automático tienen un orificio para colgar y despegar en forma de Chevron para colgar las sobres previamente esterilizadas con vapor en un aislador para la descontaminación VHP del embalaje exterior.
Marca: Keystone Cleanroom Products™ BBMGTVKSS0635HH
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción de película Tyvek™ y polietileno para alta resistencia y barrera microbiana excepcional que no absorbe ni adsorbe VHP
- Diseñado para esterilización por vapor, pero también funciona con radiación gamma, EtO y VHP
- Cierres separables sin fibra
- Alta claridad para la visibilidad del producto
- Recomendado para la esterilización de equipos farmacéuticos
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia certificada ISO 6
- Funciona con selladores de banda continua y de pulso
- Mejora la eficacia del almacén de piezas de repuesto
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
5,2 L | |
Sellado automático | |
Sí | |
Tyvek | |
203 μm | |
Vapor, EtO, radiación gamma, VHP | |
35 in | |
6 in |
176,4 oz | |
COC | |
Blanco | |
Aislador | |
No estéril | |
Sí | |
8 mil | |
88,9 cm | |
12,5 cm |