Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de vidrio esterilizable en autoclave
Descripción
- Cumple con las normas CE e EN 46001.
- Fabricadas con vidrio Durobax™
- Con graduación permanente en ámbar
- Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Jeringa |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 100 ml |
| Tipo de conexión | Punta Luer |