Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de vidrio esterilizable en autoclave
Código de producto. 10723491
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
3 ml
20 ml
30 ml
100 ml
Tipo de conexión:
Luer Lock
Punta Luer
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión unitSize
10723491 30 ml Punta Luer cada uno
10579032 100 ml Luer Lock cada uno
10645411 100 ml Punta Luer cada uno
10373421 1 ml Punta Luer cada uno
10613551 20 ml Punta Luer cada uno
10713491 3 ml Punta Luer cada uno
6 options
Código de producto. 10723491
Marca: Poulten Graf™ 7 10244
Se pueden esterilizar en autoclave a 134 °C. Las jeringas de vidrio esterilizables en autoclave Poulten Graf™ se suministran con un pistón intercambiable.
  • Cumple con las normas CE e EN 46001.
  • Fabricadas con vidrio Durobax™
  • Con graduación permanente en ámbar
  • Resistente a ácidos y álcalis
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Jeringa
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 30 ml
Tipo de conexión Punta Luer