Learn More
Masterflex™ Abrazaderas para tubos de carraca Celcon™
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para tubos de hasta 1,27 cm (1/2 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
El control de carraca de doce posiciones se ajusta desde el flujo total hasta el cierre completo. Esterilizables en autoclave.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 25/paq. |
| Tipo | Pinza de tubos |
| Para utilizar con (equipo) | Para tubos de hasta 1,27 cm (1/2 pulg.) |