Learn More
BRAND™ Bolsas para desechos esterilizables en autoclave
Fabricadas con polipropileno o poliamida. Las bolsas para residuos esterilizables en autoclave BRAND™ se utilizan para la recogida de elementos desechables después de su uso. Las bolsas de polipropileno son esterilizables en autoclave a 121 °C. Las bolsas de poliamida pueden esterilizarse en autoclave a 134 °C o pueden esterilizarse con aire caliente a 180 °C
42.70€ - 59.45€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 300 mm |
---|---|
Anchura (métrico) | 200 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Esterilización de elementos en autoclave para eliminación |
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10717091
|
BRAND™
759705 |
Polipropileno |
42.70€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10058780
|
BRAND™
759710 |
Poliamida |
59.45€
paquete de 50 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para la recogida de los elementos desechables después de su uso. Atención: Riesgo de lesiones: No coloque nunca objetos afilados, como agujas, en bolsas de plástico.- Las bolsas deben estar abiertas durante la esterilización.
- Bolsas de polipropileno esterilizables en autoclave a 121 °C
- Las bolsas de poliamida pueden esterilizarse en autoclave a 134 °C o pueden esterilizarse con aire caliente a 180 °C
Especificaciones
300 mm | |
200 mm | |
Esterilización de elementos en autoclave para eliminación |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BRAND™ Bolsas para desechos esterilizables en autoclave