Learn More
Buerkle™ Autoclave, tubos de silicio transparente
Código de producto. 10453802 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16mm
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
50 m
5 m
Unit Size:
1 rollo
25 metros
5 metros
This item is not returnable. View return policy
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Product Code. 10453802
Brand: Buerkle™ 88031015
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Tubo de silicona transparente esterilizable en autoclave – Manguera muy flexible y transparente. Buena resistencia contra ácidos débiles y álcali.
  • Transparente
  • Temperatura de -60 °C hasta +180 °C
  • Autoclave, óxido de etileno
  • Adecuado para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad EU Foodstuffs
Esterilizables en autoclave Sí
Diámetro interior (métrico) 10 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 15 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Grosor (métrico) 2.5 mm
Para utilizar con Foodstuff
Para utilizar con (aplicación) Suitable for Use with Foodstuffs
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Propiedades de resistencia Alkalis-Resistant, Weak Acid-Resistant
Color Transparente
Dureza 55 (Shore A)
Flexibility Flexible
Max. Operating Temperature (Metric) 180°C
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.