Learn More
Buerkle™ Autoclave, tubos de silicio transparente
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16mm
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
50 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
25 metros
5 metros
Descripción
- Transparente
- Temperatura de -60 °C hasta +180 °C
- Autoclave, óxido de etileno
- Adecuado para alimentos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6 mm |
| Longitud global (métrico) | 25 m |
| Grosor (métrico) | 1 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Color | Transparente |
| Dureza | Dureza Shore A 60 ±5 |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 180 °C |