Learn More
Buerkle™ Autoclave, tubos de silicio transparente
Código de producto. 17270634 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16mm
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
50 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
25 metros
5 metros
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Código de producto. 17270634
Marca: Buerkle™ 88810609
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Tubo de silicona transparente esterilizable en autoclave – Manguera muy flexible y transparente. Buena resistencia contra ácidos débiles y álcali.
  • Transparente
  • Temperatura de -60 °C hasta +180 °C
  • Autoclave, óxido de etileno
  • Adecuado para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Diámetro exterior (imperial) 9 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 1,5 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Color Transparente
Dureza Dureza Shore A 60 ±5
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C