Learn More
Buerkle™ Autoclave, tubos de silicio transparente
Código de producto. 17290634 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
5 mm
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
16mm
Longitud global (métrico):
25 m
5 m
50 m
5 m
Förpackningsstorlek
1 rollo
25 metros
5 metros
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Produktkode 17290634
missing translation for 'mfr': Buerkle™ 88810812
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Atención: ¡Cambió la longitud del rollo!
Tubo de silicona transparente esterilizable en autoclave – Manguera muy flexible y transparente. Buena resistencia contra ácidos débiles y álcali.
  • Transparente
  • Temperatura de -60 °C hasta +180 °C
  • Autoclave, óxido de etileno
  • Adecuado para alimentos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 8 mm
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 25 m
Grosor (métrico) 2 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -60 °C
Color Transparente
Dureza Dureza Shore A 60 ±5
Max. Operating Temperature (Metric) 180 °C
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.