missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Raypa™ Autoclave AE-Dry
Click to view available options
Capacidad (métrico):
79 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Diseñado para la esterilización de una amplia variedad de materiales sólidos, como artículos sin envolver y envueltos, objetos porosos pequeños y mercancías huecas de tipo B (cavidades ligeramente profundas y amplias), vidrio, plástico, objetos metálicos y bolsas de residuos.
- La función de secado y el nivel de control automático del agua reducen el tiempo dedicado al autoclave, lo que facilita los procedimientos de esterilización en el laboratorio general.
- Modo agar (de 40 a 80 °C).
- Sonda cardíaca (opcional).
- Inicio automático programable (24 horas).
- Sonda cardíaca (opcional).
- Impresora integrada o de sobremesa (opcional).
- Cámara, tapa, cierre, tapón y caja externa fabricada con acero inoxidable AISI-304.
- Control total por microprocesador: diez programas de esterilización, seis de ellos gratuitos para el usuario.
- Depósito de agua de alimentación.
- Llenado automático de la cámara.
- Secado automático.
- Conexión RS232 para PC/impresora.
- Entrada en cámara para una sonda de validación externa.
- Se suministra con una rejilla protectora para el calefactor.
- Válvula de seguridad y termostato.
- Sistema hidráulico con bloqueo de puertas mientras exista presión positiva en la cámara.
- Presostato de seguridad.
- Sensor de tapa abierta.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 79 L |
| Dimensiones (L x An) | 40 x 60 cm; interior |
| Tipo de producto | De suelo, carga superior |
| Temperatura (métrico) | De 100 °C a 134 °C |
| Peso (métrico) | 140 kg |
| Presión de funcionamiento | 2,1 bar máx. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 73 × 62 × 119 cm; exterior |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
