Learn More
Cole-Parmer™ Desodorizador para autoclave
Desoderice su autoclave con estas cápsulas. Los desodorizantes para autoclave Cole-Parmer™ absorben químicamente las moléculas que causan olor, eliminando los olores no deseados de su instalación en lugar de enmascararlos.
Marca: Cole-Parmer™ 44468-28
259.35 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cápsulas con aroma de limón
- Absorbe y elimina los olores del autoclave en lugar de cubrirlos
- Simplemente coloque una cápsula en su autoclave o incubadora con cada carga
- El calor y la humedad disuelven la cápsula y liberan un aroma limpio y fresco
Especificaciones
Desodorizantes para autoclave, limón; 40/frasco, 6 frascos/caja | |
40/frasco, 6 frascos/caja |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
Título del producto
Cole-Parmer™ Desodorizador para autoclave > Desodorizador para autoclave
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido