Learn More
Steris™ Cinta indicadora para autoclave
Cambia cuando se expone a esterilizantes específicos. La cinta indicadora para autoclave Ecolab™ verifica la exposición al proceso de esterilización sin que sea necesario abrir paquetes ni comprobar registros.
Marca:  Steris™ 0163
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15601944
  • 12.31€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Color beige, liso o con rayas verdes
  • Anchos disponibles: 24 mm o 18 mm
  • Longitud: Rollo de 50 m
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Beige con rayas verdes
No estéril
1 rollo
50 m
Cinta indicadora para autoclave con rayas verdes
Cinta indicadora de esterilización
Procesos de esterilización
24 mm x 50 m
24 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Steris™ Cinta indicadora para autoclave > A rayas, 24 mm x 50 m