Learn More
Steris™ Cinta indicadora para autoclave
Cambia cuando se expone a esterilizantes específicos. La cinta indicadora para autoclave Ecolab™ verifica la exposición al proceso de esterilización sin que sea necesario abrir paquetes ni comprobar registros.
Marca: Steris™ 0162
Descripción
- Color beige, liso o con rayas verdes
- Anchos disponibles: 24 mm o 18 mm
- Longitud: Rollo de 50 m
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Beige con rayas verdes | |
No estéril | |
1 rollo | |
50 m |
Cinta indicadora para autoclave con rayas verdes | |
Cinta indicadora de esterilización | |
Procesos de esterilización | |
18 mm x 50 m | |
18 mm |
Título del producto
Steris™ Cinta indicadora para autoclave > A rayas, 18 mm x 50 m
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido