Learn More
RETSCH Contenedores de llenado automático
Utilice estos contenedores con trituradoras CryoMill. Los contenedores de relleno automático Retsch™ son ideales para la molienda criogénica.
Marca:  RETSCH 02.480.0002
Código de producto. 11984352
  • 9700.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Incluye2 contenedores de LN
  • El sistema AutoFill evita el contacto directo con LN2 y hace que la molienda criogénica sea muy segura
Especificaciones
Especificaciones
Contenedor de llenado automático
50 L
Para Cryomill