Learn More
Applied Biosystems™ Tapa de bloqueo del AutoLys M Tube
Se trata de una tapa de bloqueo adicional para su uso con el sistema de tubos AutoLys M.
Marca:  Applied Biosystems™ A37954
156.75 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15980493
  • 209.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Tenga en cuenta que con la compra del AutoLys M TubeLifter se incluyen dos tapas de bloqueo. La tapa de bloqueo es necesaria para evitar que el tubo interior del tubo AutoLys M se deslice en el tubo exterior durante la centrifugación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sistema AutoLys TubeLifter
1 each
Temperatura ambiente