Learn More
Applied Biosystems™ Automated Thermal Cycler (ATC) + Plastics Packages, 96-well
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments.
Marca: Applied Biosystems™ A41198
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
For customers seeking to automate their PCR workflow, the Automated Thermal Cycler (ATC) provides the reliability and performance you’ve come to expect from Applied Biosystems instruments. Now in a small, easy-to-integrate, and compatible format, our Automated Thermal Cycler enables hands-free PCR results.
- Diseño modular flexible que ahorra espacio en la plataforma robótica
- El módulo con el panel de control independiente proporciona flexibilidad cuando se integra en la plataforma robótica
- La tapa automática se puede programar para un manejo sin manos con manipulación de líquidos o apiladores de placas
- La cubierta calefactada se desplaza hacia delante para cubrir el depósito de placas y garantizar de este modo el contacto térmico y eliminar la evaporación
- El ATC es compatible con placas de faldón completo o medio faldón
- Optimizado para el rendimiento con instrumentos Applied Biosystems
- Certificación de ausencia de ADN, ARNasa e inhibidores de la PCR con pruebas de muestreo durante el proceso
- Construidas según el estándar ANSI/SBS y aptas para laboratorios de alto rendimiento y manipulación robótica
- Disponible en varios colores para una organización sencilla de los ensayos de laboratorio
- Gran estabilidad mecánica y planicidad para cubrir todas las necesidades del flujo de trabajo
Especificaciones
±0,25 °C (de 35 °C a 99,9 °C) | |
Compatible con alto rendimiento | |
Estándar | |
Placa de 96 pocillos, 0,2 ml, con faldón medio | |
Sin visualización | |
Garantía limitada | |
USB, Wi-Fi, Ethernet | |
3,5 °C/s (bloque), 1,8 °C/s (muestra) | |
1 package | |
Bloque isotérmico de 96 pocillos |
• Termociclador automatizado (ATC), 96 pocillos, cable de 1 metro • 5 placas de reacción ópticas transparentes de 96 pocillos MicroAmp EnduraPlate con código de barras (100 placas en total) • 1 juego de películas adhesivas transparentes MicroAmp (100 películas) |
|
< 0,5 °C (20 s después de alcanzar 95 °C) | |
31,7 x 17,9 x 13,3 cm (12,5 x 7,1 x 5,3 in) | |
100 - 240 V | |
Termociclador | |
De 4 °C a 105 °C | |
600 W | |
Includes 5 x MicroAmp EnduraPlate Optical 96-well Clear Reaction Plates with Barcode (100 plates total) | |
6,0 kg (13,2 lb.) |