Learn More
SI Analytics™ Automatic 3/2 Way Valve
SI Analytics™ Automatic 3/2 Way Valve is for use with wide range of products including interchangable modules.
Marca:  SI Analytics™ TZ3000
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 11806865
  • 173.72€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For interchangeable modules TA 05 plus through TA 50 plus and WA 05 through WA 50
  • Suitable for TitroLine™ Easy and 5000, TitroLine™ KF, TITRONIC™ Universal, Basic, and 300
Especificaciones
Especificaciones
Automatic 3-way Valve
TitroLine Alpha Plus, TitroLine KF, and TITRONIC 110 Plus