Learn More
Buerkle™ Bureta de titulación de vidrio borosilicatado automática de categoría B con frasco de almacenamiento
Utilice estas buretas para aplicaciones de laboratorio, el sector de la galvanoplastia y el tratamiento de aguas Las buretas de titulación automática de vidrio de borosilicato con frasco de almacenamiento Buerkle™ proporcionan una dosificación precisa con el pulsador, una titulación fina exacta con el microtornillo y un chorro de descarga preciso.
Marca: Buerkle™ 9695-1050
76.11 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.22400kg
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Descripción
- Graduación según la Categoría B (Tolerancias según DIN EN ISO 385)
- Ajustado para Ex
- Bureta de vidrio de borosilicato 3.3
- Resistente a productos químicos
- Graduaciones en anillo azul
- Posibilidad de funcionamiento con la mano izquierda o derecha
- Soporte resistente
- Chorro de descarga preciso, que permite gotas muy finas
- Piezas en contacto con el medio: PE, PP, caucho natural, vidrio de borosilicato
Especificaciones
50 ml | |
Una ayuda universal en el laboratorio, el sector de la galvanoplastia y las plantas de tratamiento de aguas para los análisis de campo | |
Soporte resistente, micro tornillo, chorro de descarga precisa | |
Bureta de titulación automática |
Vidrio de borosilicato, Polietileno, Látex | |
92 cm | |
Anillo azul | |
DIN EN ISO 385 |