Learn More
BRAND™ Dosificadores basculantes sin frasco
Código de producto. p-7164758 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10367582
Marca: BRAND™ 43055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El dispensador automático está especialmente indicado para dispensar suspensiones.
  • Cabezal dosificador
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Inscripciones en esmalte verde
  • Especialmente adecuado para dispensar suspensiones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Descripción Sin frasco
Capacidad (métrico) 5 ml