Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta no estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, 20 μl, retención baja
GREENER_CHOICE
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 918-261
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11811733
  • 504.00€ / paquete de 4800
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
Estas puntas están también disponibles con longitud extendida que permite gestionar un mayor volumen y alcanzar el fondo en placas de pocillos profundas. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra y la expulsan en la posición adecuada en todo momento.
Características:
  • Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
20 μl
Estéril
No esterilizable en autoclave
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Automatización
4800 puntas
Beckman
Sin filtro
Transparente
ISO 9001 e ISO 13485
Gradilla
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja
Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™
Sterile