Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta no estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, 20 μl, retención baja
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Marca: Thermo Scientific™ 912-261
575.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.60000kg
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
Estas puntas están también disponibles con longitud extendida que permite gestionar un mayor volumen y alcanzar el fondo en placas de pocillos profundas. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra y la expulsan en la posición adecuada en todo momento.
Características:- Disponibles con tecnología de filtración Thermo Scientific™ ART™, baja retención y longitud extendida
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
10 μl | |
Estéril | |
No esterilizable en autoclave | |
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina | |
Automatización | |
4800 puntas | |
Beckman |
Sin filtro | |
Transparente | |
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Gradilla | |
96 puntas/rack, 10 racks/paquete, 5 paquetes/caja | |
Sistemas de manipulación de líquidos Beckman Coulter™ | |
Sterile |