Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta no estériles para sistemas de manipulación de líquidos Beckman™, 20 μl, retención baja
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Beckman™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad.
Marca:  Thermo Scientific™ 3762
285.91 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21898" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 8.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15272289
  • 342.00€ / paquete de 4800
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las puntas Molecular BioProducts BioRobotix para sistemas de manipulación de líquidos Beckman están disponibles con retención baja para las muestras importantes.
Estas puntas están también disponibles con longitud extendida que permite gestionar un mayor volumen y alcanzar el fondo en placas de pocillos profundas. Todas las puntas de pipeta se prueban por lotes durante la producción mediante un programa de control de la calidad que evalúa 15 aspectos en la estación de trabajo real para la que fueron concebidas. Su porcentaje de coeficiente de variación (%CV) es bajo. Las puntas de pipeta, las gradillas y las tapas reducen la carga estática, de modo que las puntas recogen la muestra y la expulsan en la posición adecuada en todo momento.
  • Disponible en baja retención y longitud extendida
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Puntas de longitud extendida compatibles con placas de 96, 384 y 1536 pocillos profundos
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
50 μl
No estéril
Esterilizable en autoclave
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Automatización
4800 puntas
BeckmanTM
Sin filtro
Transparente
ISO 9001 e ISO 13485
Gradilla
96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Cabezal Beckman Coulter™ Multimek™ Tipo II
Certified Quality