Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de pipeteo BioTek™
Aumente la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de pipeteo BioTek™.
430.92€ - 730.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Formato | Gradilla |
Para utilizar con (equipo) | Sistema de pipeteo BioTek™ |
Línea de productos | BioTek |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Esterilidad | filtradas por | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Color | Esterilidad | filtradas por | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15243059
|
Thermo Scientific™
986-021 |
150 μl | Transparente | Estéril | Con filtro |
730.00€
paquete de 4800 |
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
12358592
|
Thermo Scientific™
984-261 |
50 μl | Transparente | Estéril | Sin filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16466949
|
Thermo Scientific™
984-262 |
50 μl | Transparente | No estéril | Sin filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16476949
|
Thermo Scientific™
985-021 |
80 μl | Transparente | Estéril | Con filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16486949
|
Thermo Scientific™
985-261 |
100 μl | Transparente | Estéril | Sin filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16496949
|
Thermo Scientific™
985-262 |
100 μl | Transparente | No estéril | Sin filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16456949
|
Thermo Scientific™
984-021 |
50 μl | Transparente | Estéril | Con filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
12716027
|
Thermo Scientific™
986-261 |
200 μL | Clear | Sterile | Non-Filtered |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
16406959
|
Thermo Scientific™
986-262 |
200 μl | Transparente | No estéril | Sin filtro |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de pipeteo BioTek™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles y con la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Transparente | |
Gradilla | |
Sistema de pipeteo BioTek™ | |
BioTek |