Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas Caliper™ Zymark™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos.
Marca:  Thermo Scientific™ 923-262
222.84 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21899" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 9.39000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11806081
  • 365.00€ / paquete de 4800
Fecha estimada de envío: 25-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aumente la eficacia del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Caliper™ Zymark™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad y un rendimiento preciso mediante la rectitud máxima de las puntas y un bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Características:
Especificaciones
Especificaciones
200μL
No
Gradilla
Estaciones de trabajo de manipulación de líquidos Zymark™/Caliper™
Certified Quality
Sin filtro
Transparente
Automatización
Caliper Zymark