Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos robóticos PerkinElmer™/Packard™ con cabezales de dispensación MDT de 96 y 384 canales
Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Descripción
Puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación robótica de líquidos Perkin Elmer™/Packard™ con brazos de dispensación Varispan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza la uniformidad. Esto tiene como resultado un rendimiento preciso debido a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
- Disponibles no estériles, estériles, con la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™ y bajo nivel de retención
- Mayor precisión para los ensayos de dispensación múltiple más complejos
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 20uL; ART |
| Volumen (métrico) | 20μL |
| filtradas por | Con filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Color | Clear |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 e ISO 13485 |
| Declaraciones de limpieza | Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina |
| Formato | Rack |
| Estilo de punta | Automation |
| Mostrar más |