Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para sistemas de manipulación de líquidos robóticos PerkinElmer™/Packard™ con cabezales de dispensación MDT de 96 y 384 canales
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15202979 Tienda MBP Molecular BioProducts Productos
Click to view available options
Volumen (métrico):
10μL
20μL
30μL
40μL
50µL
180μL
235μL
Esterilizables en autoclave:
Autoclavable
No Autoclavable
filtradas por:
Con filtro
Sin filtro
Fit for Purpose:
Certificado de calidad
Estéril
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
paquete de 19200
paquete de 4800
Código de producto. 15202979
Marca: Thermo Scientific™ 927261
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aumente la precisión del pipeteo con estas puntas de automatización proporcionan un rendimiento preciso gracias a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación.
Puntas de automatización Thermo Scientific™ para sistemas de manipulación robótica de líquidos Perkin Elmer™/Packard™ con brazos de dispensación Varispan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos que garantiza la uniformidad. Esto tiene como resultado un rendimiento preciso debido a la rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación. Las puntas de pipeta se validan en las estaciones de trabajo para las que se crean y las puntas de pipeta estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos.
Características:
  • Disponibles en versión estéril y filtrada.
  • Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, endotoxinas, contaminación microbiana y pirógenos
  • Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
  • Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) 50µL
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparente
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Certificaciones/conformidad ISO 9001 e ISO 13485
Declaraciones de limpieza Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina
Formato Gradilla
Estilo de punta Automatización
Envase 96 puntas/gradilla, 10 gradillas/paquete, 5 paquetes/caja
Cantidad 4800 puntas
Para utilizar con (equipo) Packard Liquid Handling System, PerkinElmer
Línea de productos PerkinElmer/Packard
Fit for Purpose Estéril