Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de automatización para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™
Benefíciese de las puntas de automatización estéril Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™. Aumentan la eficacia del pipeteo mediante la rectitud máxima de las puntas y el coeficiente de variación de bajo porcentaje de estas puntas de pipeta.
Marca: Thermo Scientific™ 904-252G
139.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24288" para aplicar la oferta.
Descripción
Aumente la eficacia y la precisión del pipeteo con las puntas de automatización Thermo Scientific™ para plataformas de manipulación de líquidos Tecan™, para las cuales se aplica un riguroso programa de control de calidad de 15 puntos para garantizar la uniformidad. La rectitud máxima de las puntas y el bajo coeficiente de variación garantizan un rendimiento preciso.
- Disponibles en formato no estéril con o sin la tecnología de filtro Thermo Scientific™ ART™
- Pueden ser filtradas, de retención baja o longitud extendida para que las placas de pocillos profundos alberguen un mayor volumen
- Lotes probados durante la producción en la estación de trabajo para la que se han creado
- Totalmente conductoras, lo que aumenta la eficacia del pipeteo
- Coeficiente de variación de bajo porcentaje (% de CV)
Especificaciones
1000 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
Material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxina | |
Conductivo | |
960 puntas | |
Certificado de calidad |
Sin filtro | |
Negro | |
ISO 9001 e ISO 13485 | |
Gradilla | |
Inserto de recarga, 96 puntas/inserto, 10 insertos/paquete | |
Cavro™, MiniPrep™, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT, PerkinElmer™ MultiProbe™ II HT EX, PerkinElmer™ Janus™ |