Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices
Garantice un rendimiento y una calidad homogéneos. Las puntas de automatización Axygen™ para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices se han fabricado con polipropileno transparente en gradillas de 96 pocillos. Disponibles en opciones estériles o no estériles, sin filtro/con filtro, gran calibre y fondo etiquetado con volúmenes de 50 a 200 μl.
Marca: Axygen™ EV-50-R
400.90 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Línea completa de puntas de pipeta para sistemas automatizados de manipulación de líquidos
- Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
- Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
- Las puntas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
- Disponibles en una gama de volúmenes: 50, 100, 180 y 200 μl
- Compatibles con los siguientes modelos:
- Cabezal Tecan™ Freedom Evo™, TeMo y Aquarius con MCA96
- Cabezal Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ y Zephyr™ con HV96
- Cabezal Biotek™ Precision™ y Precision XS 8 o 12
- Cabezal de volumen estándar de 8/96 canales y de volumen de 96 canales Dynamic Devices Oasis LM
Especificaciones
50 μl | |
No estéril | |
Verde claro | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamic Devices Oasis LM |
Sin filtro | |
Transparente | |
ANSI | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Polipropileno |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
27124000 | Certificado de calidad | 11/03/2025 | EV-50-R |
25624000 | Certificado de calidad | 12/12/2024 | EV-50-R |
24824000 | Certificado de calidad | 26/11/2024 | EV-50-R |
20224000 | Certificado de calidad | 22/10/2024 | EV-50-R |
27124000 | Certificado de conformidad | 04/12/2024 | EV-50-R |