Learn More
Axygen™ Puntas de automatización para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices
Garantice un rendimiento y una calidad homogéneos. Las puntas de automatización Axygen™ para Tecan™, Zymark™, Biotek™ y Dynamic Devices se han fabricado con polipropileno transparente en gradillas de 96 pocillos. Disponibles en opciones estériles o no estériles, sin filtro/con filtro, gran calibre y fondo etiquetado con volúmenes de 50 a 200 μl.
Marca: Axygen™ EV-100-R
Descripción
- Línea completa de puntas de pipeta para sistemas automatizados de manipulación de líquidos
- Fabricadas según unas estrictas especificaciones bajo un exigente control del proceso
- Se montan mediante un sistema de automatización para garantizar un rendimiento y una calidad uniformes
- Las puntas están certificadas como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenas
- Disponibles en una gama de volúmenes: 50, 100, 180 y 200 μl
- Compatibles con los siguientes modelos:
- Cabezal Tecan™ Freedom Evo™, TeMo y Aquarius con MCA96
- Cabezal Zymark™/Caliper RapidPlate™, SciClone™ y Zephyr™ con HV96
- Cabezal Biotek™ Precision™ y Precision XS 8 o 12
- Cabezal de volumen estándar de 8/96 canales y de volumen de 96 canales Dynamic Devices Oasis LM
Especificaciones
100 μl | |
No estéril | |
Gris claro | |
Sin ADNasa ni ARNasa | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Tecan™ Freedom EVO™, Tecan™ TeMo, Tecan™ Aquarius, Zymark™/Caliper™ RapidPlate™, SciClone™, Zephyr™, BioTek™ Precision™, BioTek™ Precision™ XS, Dynamic Devices Oasis LM |
Sin filtro | |
Transparente | |
ANSI | |
Apirógeno, utilizado para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Polipropileno |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.