Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibidor de la autofagia, 3-MA
Código de producto. p-7082427
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 15406599
Marca: Thermo Scientific Chemicals J64813.MB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5142-23-4 | C6H7N5, C6H7N5 | 149.16 g/mol
A synthetic intermediate and a cell-permeable autophagic sequestration blocker that protects cerebellar granule cells from apoptosis post serum/potassium deprivation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Un intermediario sintético y un bloqueador de secuestro autofágico que puede penetrar en las células y que protege a las células granulares del cerebro de la apoptosis posterior a la deprivación de suero/potasio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5142-23-4
Fórmula molecular C6H7N5
Sinónimo 3-metiladenina; 6-amino-3-metilpurina
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un intermediario sintético y un bloqueador de secuestro autofágico que puede penetrar en las células y que protege a las células granulares del cerebro de la apoptosis posterior a la deprivación de suero/potasio.
Formula Weight (peso de la fórmula) 149,15g/mol
Tipo de producto Reactivo de transducción de señales
Formulario Sólido
Número MDL MFCD00010531
Beilstein 146087
Clave InChI FSASIHFSFGAIJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=NC(N)=C2N=CN=C12
Nombre IUPAC 3-methyl-3H-purin-6-amine
Peso molecular (g/mol) 149.16
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Autophagy Inhibitor, 3-MA
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Methyl-3H-adenine