Learn More
Hamilton™ Jeringas para muestreador automático
Código de producto. 10156441
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático AS200
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10156441
Marca: Hamilton™ 202201
Especificaciones
Material Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 25s G
Diámetro interior (métrico) 0,48 mm
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 701
Número de punta de aguja 2
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Estilo de punta de aguja 2
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático AS200
Tipo de conexión Fijo
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.