Learn More
Hamilton™ Jeringas para muestreador automático
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Muestreador automático AS200
Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26s G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,48 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,6 mm |
| Tipo de producto | Jeringa para muestreador automático |
| Modelo | 701 |
| Cantidad | 1 por unidad |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Longitud de la aguja (métrico) | 80 mm |
| Estilo de punta de aguja | AS |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo-Finnigan / Fisons AS800/2000 |
| Mostrar más |