Learn More
SGE™ Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle, 5 μL
Incorporate Diamond Syringe Technology offering significantly improved levels of durability, clarity and accuracy. SGE Autosampler Syringes with 42 mm Cone Tip Fixed Needle are designed specifically for use on Agilent autosamplers.
91.05€ - 480.00€
Especificaciones
Descripción No estanco a los gases
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud (métrico) 42 mm
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Volumen (métrico) 5 μl
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Calibre de aguja Diámetro exterior de la aguja (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10177210
Ver documentos
SGE™
001804
26 G 0,47 mm
480.00€
paquete de 6
10300381
Ver documentos
SGE™
001810
23 G 0,63 mm
91.05€
cada uno
10380421
Ver documentos
SGE™
001814
23 G 0,63 mm
475.00€
paquete de 6
10033672
Ver documentos
SGE™
001821
De 23 a 26 g 0,63/0,47 mm
92.25€
cada uno
10759823
Ver documentos
SGE™
001822
De 23 a 26 g 0,63/0,47 mm
466.00€
paquete de 6
Descripción
Descripción
  • Improved solvent resistance
  • Wide temperature ranges
  • Increased operational smoothness
  • Color coded syringes by volume
  • Range of needle gauge and length options
Especificaciones
Especificaciones
No estanco a los gases
42 mm
5 μl
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS
Cromatografía de gases
Jeringa para muestreador automático
Cono
Fijo