Learn More
SGE™ Jeringas para muestreador automático de aguja extraíble con punta cónica de 42 mm
Incorpora la tecnología de jeringa Diamond que ofrece niveles significativamente mejorados de durabilidad, claridad y precisión. Las jeringas para muestreadores automáticos SGE de aguja extraíble con punta cónica de 42 mm se han diseñado específicamente para el uso en muestreadores automáticos Agilent.
Marca: SGE™ 000415
Descripción
- Resistencia a disolventes mejorada
- Amplio intervalo de temperatura
- Mayor fluidez de funcionamiento
- Jeringas codificadas por colores por volumen
- Gama de opciones de calibre y longitud
Especificaciones
De 23 a 26 g | |
Cromatografía de gases | |
Jeringa para muestreador automático | |
0,5 μl | |
Muestreadores automáticos Agilent GC 7693 A, 7673, 7683 y 6850 ALS |
0,63/0,47 mm | |
42 mm | |
0.5BR-AG-0.63/0.47C | |
Cono | |
Extraíble |