Learn More
Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL
Código de producto. 13179015
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 G
26 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial):
0,01 in
0,018 in
0,02 in
Longitud de la aguja (imperial):
1,9 in
2,2 in
3,3 in
Modelo:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 13179015
Marca: Trajan™ 002863
Para reducir la interacción de muestras no específicas y aumentar la recuperación de analitos
  • Cilindro de vidrio de borosilicato para mayor resistencia e inercia.
  • Agujas de acero inoxidable para inercia, resistencia y resistencia a la corrosión.
  • El reverso detrás de la escala ayuda a la lectura rápida y precisa de la escala de la jeringa.
  • La brida trasera metálica proporciona estabilidad y resiste las fracturas.
  • La tapa metálica de la aguja en el cilindro de la jeringa protege y mejora la vida útil de la jeringa.
  • Las jeringas se prueban individualmente para asegurar la calidad y la conformidad.
  • El diseño de embalaje exclusivo elimina la posible contaminación de la jeringa.
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases
Longitud de la aguja (imperial) 3,3 in
Tipo de producto Jeringa para muestreador automático
Modelo 10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
Cantidad Unidad
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 85 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Muestreador automático Thermo RSH
Tipo de conexión Fijo