Learn More
Thermo Scientific™ Avermectina, ACROS Organics™
116.00€ - 385.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Avermectina |
---|---|
CAS | 65195-55-3 |
Fórmula molecular | C48 H72 O14 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 873,09 |
Forma física | Polvo cristalino |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17362481
|
Thermo Scientific™
468392500 |
250 mg |
116.00€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17352481
|
Thermo Scientific™
468390010 |
1 g |
385.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Avermectina | |
C48 H72 O14 | |
Polvo cristalino |
65195-55-3 | |
873,09 | |
De blanco a amarillo claro |
Seguridad y manipulación
GHS08: Peligro para la salud
GHS09: Medio ambiente
GHS06: Calavera y tibias cruzadas
missing translation for 'einecsNumber' : 265-610-3
Recommended Storage : Refrigerar a + 4 °C