Learn More
SI Analytics™ Viscosímetro de módulo 1 AVS 370
El viscosímetro de módulo 1 SI Analytics™ AVS 370 ofrece la extraordinaria combinación de presión y succión en funcionamiento.
Marca:  SI Analytics™ 1056516
Código de producto. 15346511
  • 35660.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Polímero 1
  • Volumen de entrega: Unidad básica AVS 370, 1 pieza; AVS/SK, 1 pieza; VZ 8523, 1 pieza; CT 53 HT, 1 pieza; CK 300, 1 pieza; VZ 8601, 1 pieza; VZ 8604, 1 pieza; VZ 8606, 1 pieza; 8610, 1 pieza; VZ 8630, 1 pieza; VZ 8571, 1 pieza; 8551, 1 pieza; 8552
  • Le ofrece más flexibilidad y un mejor ajuste a los líquidos que se van a examinar
  • Permite el funcionamiento de un módulo Visco Pump II para la detección óptica de muestras transparentes o la versión TC para líquidos opacos y negros
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Viscosímetro